Principaux documents
L101753
N(1)-(1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]QUINOLIN-4-YL)-N(2),N(2)-DIETHYL-1,2-ETHANEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H27Cl2N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.355
Numéro MDL:
37,90 $