Documents
J100006
Sigma-Aldrich
Bis(N,N′-di-tert-butylacetamidinato)iron(II)
electronic grade, ≥99.99% metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H42N4Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.42
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
electronic grade
Pression de vapeur
0.06 mmHg ( 55 °C)
Pureté
≥99.99% metals basis
Forme
solid
Couleur
white
Point d'ébullition
60 °C/0.02 mmHg
Pf
105-109 °C (lit.)
107 °C