Principaux documents
GF98626472
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
20m wire, 0.27mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
SN175120
1 EA
353,00 $
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
353,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 986-264-72