Key Documents
GF98128109
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Synonyme(s) :
SU301025
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 981-281-09
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.025 mm
Couleur
clear amber
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1