Key Documents
GF96979291
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, Co78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, thickness 0.023 mm, length 5 m, coil width 20 mm
Synonyme(s) :
CO840230
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 969-792-91
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
20 mm
Épaisseur
0.023 mm