Key Documents
GF89756353
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607920
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 897-563-53
Longueur
50 mm
Diamètre
12.7 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable