Key Documents
GF88456887
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
50g lump, 10mm max. lump size
Synonyme(s) :
AJ186100
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 884-568-87
Poids
50 g
Taille max. des fragments
10 mm