Key Documents
GF87440159
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50.8 mm, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AL609301
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
sputtering target
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 874-401-59
Diamètre
50.8 mm
Épaisseur
3.15 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable