Documents
GF85898480
Boron nitride
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 40 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603202
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 858-984-80
Diamètre
40 mm
Épaisseur
2.0 mm