Documents
GF80700364
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, length 100 mm, 20 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
CU077950
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 807-003-64
Longueur
100 mm
Diamètre
20 mm