Key Documents
GF74742442
Tin/Zinc
foil, thickness 0.6 mm, Sn75%/Zn25%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
SA200360
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 747-424-42
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.6 mm