GF63218011
Platinum
rod, 100mm, diameter 1.0mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Platinum, PT007910
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 632-180-11
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 1.0 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable