GF45711806
Tantalum
tube, 1000mm, outside diameter 2.1mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Tantalum, TA007095, Ta
About This Item
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.9%
Forme
tubes
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 457-118-06
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
1000 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
2.1 mm × 1.6 mm
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N