Documents
GF33689469
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 603151
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 336-894-69
Diamètre
30 mm
30 mm
Épaisseur
0.5 mm