GF24484541
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonyme(s) :
W 145500
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 244-845-41
Longueur
0.5 m
Diamètre
1 mm