Documents
GF16938377
Molybdenum
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 1000 g, purity 99.9+%
Synonyme(s) :
MO006021
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Mo
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
95.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141727
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 169-383-77
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
Poids
1000 g
Taille moyenne des particules
<5 μm (FSSR)
Point d'ébullition
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable