Key Documents
GF02536376
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 2.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
W 607902
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 025-363-76
Longueur
100 mm
Diamètre
2.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable