GF00832081
Manganese
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 98.7%
Synonyme(s) :
Manganese, MN000170
About This Item
Pureté
≥98.7%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 008-320-81
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
L × l × épaisseur
50 mm × 50 mm × 0.015 mm
Point d'ébullition
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable