Documents
F12405
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Point d'ébullition
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
JHFOWEGCZWLHNW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87 °C