Principaux documents
E32207
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-piperidinol
98%
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-hydroxypiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.20
Numéro Beilstein :
1186
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
93-95 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN1CCCC(O)C1