Documents
D5627
Sigma-Aldrich
p-Diazo-N,N-diethyl-m-toluidine hemi(zinc chloride) salt
practical grade
Synonyme(s) :
4-Diethylamino-2-methylbenzenediazonium chloride zinc chloride double salt, Diazo 575F
About This Item
Formule linéaire :
C11H16N3Cl · 1/2ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
practical grade
Chaîne SMILES 
Cl[Zn--](Cl)(Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc([N+]#N)c(C)c1.CCN(CC)c2ccc([N+]#N)c(C)c2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable