CLS656401L
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
22
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ST stopper
Conditionnement
pack of 1
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 65640-1L
tol. measuring range
0.30 mL
Capacité
1,000 mL
Description générale
Attention