CLS5660500
Pyrex® Lifetime-Red™ volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Joint
joint stopper19
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5660-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacité
500 mL