C38907
4-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
crystals
Pf
159-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(c(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3ClN2O6/c8-6-4(9(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)10(15)16/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
PCTFIHOVQYYAMH-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable