A75900
1-Aminopiperidine
97%
Synonyme(s) :
Pentamethylenehydrazine, Piperidin-1-ylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
Point d'ébullition
146 °C/730 mmHg (lit.)
Densité
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NN1CCCCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H2
Clé InChI
LWMPFIOTEAXAGV-UHFFFAOYSA-N
Application
- CB1 cannabinoid receptor ligands†
- Hydrazones†
- Tetrahydronaphthalene derivatives affecting proliferation and nitric oxide production in LPS activated RAW 264.7 macrophages
- Phosphorus(V) hydrazines
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup