Documents
96918
Sigma-Aldrich
Z-Arg(Mtr)-OH cyclohexylammonium salt
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Z-Nω-(4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine cyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H32N4O7S · C6H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
619.77
Numéro Beilstein :
5713370
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
NC1CCCCC1.COc2cc(C)c(c(C)c2C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C24H32N4O7S.C6H13N/c1-15-13-20(34-4)16(2)17(3)21(15)36(32,33)28-23(25)26-12-8-11-19(22(29)30)27-24(31)35-14-18-9-6-5-7-10-18;7-6-4-2-1-3-5-6/h5-7,9-10,13,19H,8,11-12,14H2,1-4H3,(H,27,31)(H,29,30)(H3,25,26,28);6H,1-5,7H2/t19-;/m0./s1
Clé InChI
MDRGEGBEEQDQPG-FYZYNONXSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable