Documents
917583
3,4,5-Trimethoxy-13C3-benzyl alcohol
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C3C7H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.19
Code UNSPSC :
12352101
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OCC1=CC(O[13CH3])=C(O[13CH3])C(O[13CH3])=C1
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3