900777
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, thiol functionalized
Synonyme(s) :
Mesoporous slica, Thiol functionalized SBA-16, Thiol functionalized mesoporous slica
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Taille des particules
<150 μm
Dimension de pores
5 nm pore size
Groupe fonctionnel
thiol
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable