900651
3-Methacrylamidopropyltris(trimethylsiloxy)silane
>95%, stabilized with 4-Methoxyphenol, 50-500 ppm
Synonyme(s) :
N-[Tris(trimethylsiloxy)silylpropyl]methacrylamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>95%
Forme
liquid
Concentration
50-500 ppm
Température de stockage
2-8°C
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable