900508
N-Acetyl-L-tryptophan-(indole-d5)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥97% (CP)
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Changement de masse
M+5
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable