Principaux documents
88738
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-[Bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocenyl}ethyldi-tert-butylphosphine
≥97%
Synonyme(s) :
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ethyl]-2-[bis(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)phosphino]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J013-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H52FeO2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
658.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2c(C)cc(cc2C)P([C]3[CH][CH][CH][C]3[C@H](C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)c4cc(C)c(OC)c(C)c4
InChI
1S/C33H47O2P2.C5H5.Fe/c1-21-17-26(18-22(2)30(21)34-12)36(27-19-23(3)31(35-13)24(4)20-27)29-16-14-15-28(29)25(5)37(32(6,7)8)33(9,10)11;1-2-4-5-3-1;/h14-20,25H,1-13H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
Clé InChI
UALLLNAXGQTBJA-WLOLSGMKSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable