Key Documents
87052
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-butanol 2-chlorotrityl ether polymer-bound
extent of labeling: 0.3-1 mmol/g loading
Synonyme(s) :
4-Amino-1-butyl 2-chlorotrityl ether polymer-bound, O-(2-Chlorotrityl)-4-amino-1-butanol polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
0.3-1 mmol/g loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
200-400 mesh
Température de stockage
2-8°C