Principaux documents
86713
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium bromide
≥99.0%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)4P(Br)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.12
Beilstein:
3912956
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99.0%
Pf
333-335 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].CC[P+](CC)(CC)CC