Key Documents
86615
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium fluoride dihydrate
≥97.0% (T)
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)4N(F) · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.28
Numéro Beilstein :
4152659
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (T)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.[F-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.FH.2H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;/h5-8H2,1-4H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
HRTKQUHFGZFPPF-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Catalyst for oxidation, methylation, and deuteration reactions of fluorene
Autres remarques
Reagent for the cleavage of Si-C bonds.; Review of its use as a base in organic synthesis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J.H. Clark
Chemical Reviews, 80, 429-429 (1980)