Documents
856495
Sigma-Aldrich
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
≥99%
Synonyme(s) :
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
About This Item
Formule linéaire :
NO2C6H4OSO2OK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.26
Numéro Beilstein :
3786392
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥99%
Pf
246-250 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Remplacé(e)(s) par