Principaux documents
80393
Sigma-Aldrich
cis-3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNHC6H10CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
JSGHMGKJNZTKGF-BDAKNGLRSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable