Documents
773085
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Glu(OtBu)-OH
97%
Synonyme(s) :
N-Methyl glutamic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H29NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
116-119 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC([C@H](CCC(OC(C)(C)C)=O)N(C)C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-22(27)14-13-21(23(28)29)26(4)24(30)31-15-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,20-21H,13-15H2,1-4H3,(H,28,29)/t21-/m0/s1
Clé InChI
FVUASVBQADLDRO-NRFANRHFSA-N
Application
Fmoc-protected N-methyl amino acid. N-methyl amino acids have shown enhanced biological stability in peptides compared to standard amino acids.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3