Principaux documents
768812
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-1,2-benziodoxole-3(1H)-one 1-oxide compound with pyridine (1:1)
≥90.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
IBX pyridine complex, PIBX, Pyridinium o-iodoxybenzoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10INO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.12
Beilstein:
22776291
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
O=C(O1)C2=CC=CC=C2I1([O-])=O.C3=C[NH+]=CC=C3
InChI
1S/C7H5IO4.C5H5N/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11);1-5H
Clé InChI
JKZNBOGIALICGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pyridinium o-iodoxybenzoate as a safe form of a famous oxidant.
Kumanyaev, I. M., et al.
Mendeleev Communications, 22, 129-131 (2012)