Documents
767980
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methyl-3-pyridinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
71-74 °C
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
Clé InChI
PLSMBLIGZJWLEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable