Key Documents
766488
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-4-iodobenzoic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrIO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(I)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OIMBMPVAESWCEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available