Key Documents
766011
Sigma-Aldrich
8-Bromoinosine
95%
Synonyme(s) :
8-Bromo-9-β-D-ribofuranosyl-6H-purin-6-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H11BrN4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
180-190 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2c(Br)nc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H11BrN4O5/c11-10-14-4-7(12-2-13-8(4)19)15(10)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H,12,13,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
XCAXTILLADBPII-UUOKFMHZSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable