764493
5-[4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)benzylamino]-5-oxopentanoic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Oxo-5-[[[4-(1,2,4,5-tetrazin-3-yl)phenyl]methyl]amino]pentanoic acid, Benzylamino tetrazine acid, Bz-Tz-acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Pf
163-170 °C (decomposition)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(CCCC(NCC(C=C1)=CC=C1C2=NN=CN=N2)=O)=O
InChI
1S/C14H15N5O3/c20-12(2-1-3-13(21)22)15-8-10-4-6-11(7-5-10)14-18-16-9-17-19-14/h4-7,9H,1-3,8H2,(H,15,20)(H,21,22)
Clé InChI
KWNYIZNORNUUJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable