Documents
760226
Sigma-Aldrich
2-Pyridinepropionic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(2-Pyridyl)propionic acid, 3-(Pyridin-2-yl)propionic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
140-145 °C
InChI
1S/C8H9NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,11)
Clé InChI
AZYKGQOIAGPVCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable