Documents
758264
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminophthalonitrile
95%
Synonyme(s) :
1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene, 1,2-Diaminobenzene-4,5-dicarbonitrile, 4,5-Diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
270-276 °C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(C#N)c(cc1N)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)8(12)2-6(5)4-10/h1-2H,11-12H2
Clé InChI
PCKAZQYWUDIFQM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable