Principaux documents
744417
Sigma-Aldrich
Phenyl cyanate solution
~20 wt. % in dichloromethane, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Cyanatobenzene solution, Cyanic acid phenyl ester solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Beilstein:
507925
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥90% (GC)
Forme
liquid
Concentration
~20 wt. % in dichloromethane
Densité
~1.27 g/mL at 20 °C
Groupe fonctionnel
cyanate
phenoxy
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N#COc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
CWHFDTWZHFRTAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable