Documents
73999
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-4-(trifluoromethyl)-L-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H18F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-4-6-10(7-5-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1
Clé InChI
WJMVMQYNFZQHGW-LLVKDONJSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable