Key Documents
738344
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1-thiocarboxamide
97%
Synonyme(s) :
Naphthalene-1-carbothioamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H9NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
126-130 °C
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9NS/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,12,13)
Clé InChI
DRCKUACWKCMOCB-UHFFFAOYSA-N
Application
Naphthalene-1-thiocarboxamide is an organosulphur compound, which may be used in dehydrosulfurization of aromatic thioamides to nitriles.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dehydrosulfurization of Aromatic Thioamides to Nitriles Using Indium (III) Triflate.
Mineno T, et al.
International Journal of Organic Chemistry, 4(03), 169-169 (2014)