Documents
734004
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3F3N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.427
Densité
1.400 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
Clé InChI
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
187.0 °F
Point d'éclair (°C)
86.11 °C