Principaux documents
732966
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone-2-carboxylic acid
Synonyme(s) :
7-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 7-Bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H5BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
252-256 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C1=CC(=O)c2ccc(Br)cc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-6-7(12)4-9(10(13)14)15-8(6)3-5/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
VACMFRPTBQYGGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable