Key Documents
732672
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
136-141 °C
Chaîne SMILES 
CCn1nc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-5(2)4-6(8-9)7(10)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
DMGJEACTEOFQPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable